Documentos clave
Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 681204
D.I. × L
68 mm × 250 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)