Z190519
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
metal foil liner
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
Características
closure type screw top vial
closure type white urea cap
envase
pkg of 500 ea
tamaño
28 mm × 61 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 22-400
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)