Documentos clave
Z177431
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F367500000
cuenco tamaño
92 mm × 48 mm × 35 mm
capacidad
100 mL
asa tamaño
100 mm
Descripción general
Molded, natural color.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)