Z137316
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 350 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
descripción
joint I.D. 40 mm
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 719050
capacidad
350 mL
disco diám.
80 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)