Z127841
Aldrich® large separatory funnel
capacity 4 L, overall capacity 4 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE stopcock
Junta
joint: ST/NS45/40
capacidad
4 L
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)