Z126071
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8746-12
Longitud
250 mm
D.E.
32 mm
tubo interno D.E.
14 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)