Z125652
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS29/42
side Joints: ST/NS24/40 (2)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6944-18
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)