Z118141
Straight septum-inlet adapter
inlet I.D. 6 mm, brass
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
brass
entrada D.I.
6 mm
Descripción general
1/4 in. NPTM × inlet 6 mm I.D. adapters require septa Z565687 or Z565695.
1/4 in. NPTM × inlet 13.9 mm I.D. adapters require septa Z124591 or Z167282
1/4 in. NPTM × inlet 13.9 mm I.D. adapters require septa Z124591 or Z167282
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)