Z114987
Capillary tube
tube capacity 60-100 μL
Sinónimos:
851324
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
blue
glass
envase
pack of 200 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 851324
tubo capacidad
60-100 μL
Descripción general
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)