Y907340
Valve
brass diaphragm, for CGA 580 right angle path, internal, right hand thread
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
Materiales
brass diaphragm
Nivel de calidad
Parámetros
2640 psi max. pressure
Longitud
4.62 in.
peso
628 g
Adaptador
for CGA 580 right angle path, internal, right hand thread
Categorías relacionadas
Otras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)