WHA5230500
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 500 mm (19.7 in.), pkg of 50 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Whatman paper, Z762016, paper filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
circles
creped white cellulose
Características
Grade 230
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 5230-500
Parámetros
fast flow rate
fast flow rate
Diámetro
500 mm (19.7 in.)
grosor
0.40 mm (0.02 in.)
tamaño de poro
25-30 μm
peso básico
123 g/m2
capacidad
high loading
Descripción general
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Características y beneficios
- Retains coarse particles
- Highspeedand loading capacity
- Strong, thick filter with crêped surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)