WHA185309050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 90 mm diam
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 90 mm, pack of 50
Materiales
circles
quartz
Características
binder: no
envase
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Whatman 1853-090-50
Diámetro
90 mm
grosor
430 μm
Descripción general
Características y beneficios
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)