Documentos clave
WHA1822110
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 110 mm diam
Sinónimos:
Z242438, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nombre del producto
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , sin aglutinante, grado GF/C., Grade GF/C circles, 110 mm, 100/pk
Materiales
borosilicate glass
circles
descripción
GF/C grade: medium to fast, high loading
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1822-110
Whatman Article No. 28418386 (US reference)
Diámetro
110 mm
grosor
0.26 mm
tamaño de poro
1.2 μm
idoneidad
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Descripción general
Grado GF/C: Los filtros de vidrio FG/C de calidad de papel de filtro 1.2 μm
Cytiva’ Whatman ofrecen retención de partículas finas, un buen caudal y capacidad de carga. Los papeles de filtro GF/C favorecen el análisis de sólidos suspendidos totales.
Características y beneficios
  • Ampliamente utilizado como filtro de sólidos suspendidos totales para aplicaciones analíticas tanto de agua potable como de aguas residuales.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)