W474815
2,4,6-triethyl-1,3,5-dithiazinane
≥95%, FG
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; meaty; brown; roasted; sulfurous
cadena SMILES
S1C(SC(NC1CC)CC)CC
InChI
1S/C9H19NS2/c1-4-7-10-8(5-2)12-9(6-3)11-7/h7-10H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
AANIECMHWBXFCP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)