Merck
T22209
Sigma-Aldrich
Sulfolano
99%
Sinónimos:
1,1-Dióxido de tetrahidrotiofeno, Tetrametilensulfona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
120.17
Beilstein/REAXYS Number:
107765
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
4.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
mp
20-26 °C (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
InChI key
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Application
El sulfolano es un disolvente aprótico polar que puede utilizarse para la hidrólisis completa de la celulosa sin reacción secundaria de polimerización ni de carbonización. El sulfolano, en combinación con el mesitileno, puede utilizarse como disolvente en la síntesis de poli(succinimida) (PSI) a partir del ácido L-aspártico. También puede utilizarse como disolvente en la síntesis del oligómero de poliétersulfona terminado en cloro, un activador polimérico para la síntesis del copolímero nailon 6-polietersulfona (PES) - bloque nailon 6.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
350.6 °F - closed cup
flash_point_c
177 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Nylon 6-polyethersulfone-nylon 6 block copolymer: synthesis and application as compatibilizer for polyethersulfone/nylon 6 blend.
Ahn TO
Polymer, 38(1), 207-215 (1997)
Self-aggregates of hydrophobically modified poly (2-hydroxyethyl aspartamide) in aqueous solution.
Yang SR
Coll. Polymer Sci., 281(9), 852-861 (2003)
Christopher Paul Kasanke et al.
Scientific reports, 9(1), 3121-3121 (2019-03-01)
Sulfolane is an industrial solvent and emerging organic contaminant affecting groundwater around the world, but little is known about microbes capable of biodegrading sulfolane or the pathways involved. We combined DNA-based stable isotope probing (SIP) with genome-resolved metagenomics to identify
Polymer micelle-like aggregates of novel amphiphilic biodegradable poly (asparagine) grafted with poly (caprolactone).
Jeong JH
Polymer, 44(3), 583-591 (2003)
Thermochemical conversion of cellulose in polar solvent (sulfolane) into levoglucosan and other low molecular-weight substances.
Kawamoto H
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 70(2), 303-313 (2003)