Documentos clave
SYNF544100
Synthware reaction flask with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F544100, Schlenk flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F544100
capacidad
100 mL
100 mL
válvula tamaño
0-4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)