Documentos clave
SYNF41241L
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F41241L, 2-neck round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F41241L
capacidad
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)