Documentos clave
SYNF301450
Synthware single-neck round-bottom flask
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F301450, glass round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F301450
capacidad
50 mL
50 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)