SYNF198100
Synthware™ powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/20, top diam. 100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F198100
parte superior diám.
100 mm
Descripción general
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)