SYNC571200
Synthware™ water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm
Sinónimos:
Synthware C571200, glass distilling column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C571200
funda P
200 mm
Descripción general
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)