Documentos clave
SYNC381740
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
Sinónimos:
Synthware C381740, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS35/20
grado
for chromatography
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C381740
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
13.4 mm × 457 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
With 35/20 spherical joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)