SYNC114250
Synthware™ cold finger condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C114250, Cold finger condenser with drip tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C114250
manguera tamaño
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Extended offset lower tip for drop control.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)