SYNA681420
Synthware™ flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A681420, Glass flushing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A681420
Categorías relacionadas
Descripción general
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)