SIK7509-10
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
cadena SMILES
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
InChI
1S/C15H30BrO5P/c1-15(2,16)14(17)21-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-22(18,19)20/h3-13H2,1-2H3,(H2,18,19,20)
Clave InChI
SBFNQWAMVLRANY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)