SIK7301-11
6-Hydroxyhexylphosphonic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
cadena SMILES
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)