Merck
S173320
BICYCLO(2.2.1)HEPT-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ACID, 2,6-DIMETHYL-PYRIDINE-N-OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
305.334
MDL number:
Other Notes