Merck
QBD11204
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®11-azide
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H51BrN4O12
Número de CAS:
Peso molecular:
691.61
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C26H51BrN4O12/c27-25-26(32)29-1-3-33-5-7-35-9-11-37-13-15-39-17-19-41-21-23-43-24-22-42-20-18-40-16-14-38-12-10-36-8-6-34-4-2-30-31-28/h1-25H2,(H,29,32)
Clave InChI
NCUYWFZRLBRWFD-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Bromoacetamido-dPEG®₁₁-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)