Merck
QBD11202
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®12-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H56BrF4NO15
Peso molecular:
886.71
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)=O)=O
InChI
1S/C35H56BrF4NO15/c36-28-31(42)41-2-4-45-6-8-47-10-12-49-14-16-51-18-20-53-22-24-55-26-25-54-23-21-52-19-17-50-15-13-48-11-9-46-7-5-44-3-1-32(43)56-35-33(39)29(37)27-30(38)34(35)40/h27H,1-26,28H2,(H,41,42)
Clave InChI
FOQZJCDHPRPGML-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Bromoacetamido-dPEG®₁₂-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)