Merck
P74001
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
97%
Sinónimos:
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
151.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5217 (lit.)
bp
114-115 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC(=CC1)N2CCCC2
InChI
1S/C10H17N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h6H,1-5,7-9H2
InChI key
KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)