NORS5600QTZ7
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-600-QTZ-7
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
7 in.
Diámetro
5 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.77 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)