NORS405001
Tubos Bruker Match™
volume 310 μL
Sinónimos:
precision machined NMR tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-4.0-500-1
volumen
310 μL
pared grosor
0.79 mm
color
blue cap
Categorías relacionadas
Descripción general
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)