KN8973000008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
897300-0008
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897300-0008
Parámetros
100 MHz frequency
Longitud
8 in.
tubo diám.
10 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)