KN8971400007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Sinónimos:
897140-0007
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897140-0007
Parámetros
400 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
7 in. × 6 μm × 13 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características y beneficios
- Manufactured from borosilicate glass 5.1
- Attached polyethylene caps
- OD 5 mm
- Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)