Documentos clave
GF96645549
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.15 mm, size 600 × 600 mm, condition additive free polymer
Sinónimos:
ET311251
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 966-455-49
tamaño
600 × 600 mm
grosor
0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)