GF94463725
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Sinónimos:
AL050520
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 944-637-25
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)