GF90466500
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinónimos:
AC311050
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 904-665-00
size
300 × 300 mm
thickness
0.05 mm
color
natural
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)