GF89778245
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
AC303100
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-782-45
size
300 × 300 mm
thickness
1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)