GF82306548
Samarium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
Sinónimos:
SM006010
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 823-065-48
resistividad
91.4 μΩ-cm, 0°C
peso
10 g
tamaño de la part. máx.
500 (micron)
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
densidad
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)