Documentos clave
GF75335519
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al77.9%/SiC17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
AL427250
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 753-355-19
Longitud
100 mm
D.E.
25.4 mm
pared grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)