Documentos clave
GF74687260
Alumina
rod, length 50 mm, 20.0 mm diameter, bulk density 0.78 g/cm3
Sinónimos:
AL607992
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 746-872-60
Longitud
50 mm
diámetro
20.0 mm
densidad aparente
0.78 g/cm3
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)