Documentos clave
GF71705842
Alumina
tube, outside diameter 15 mm, length 100 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinónimos:
AL607290
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 717-058-42
Longitud
100 mm
D.E.
15 mm
pared grosor
2.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)