GF66914062
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
Sinónimos:
AL603025
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 669-140-62
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.25 mm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)