Documentos clave
GF62084224
Vanadium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
V 516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 620-842-24
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)