GF61961362
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AU065110
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 619-613-62
L × diám.
0.1 m × 0.125 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)