Documentos clave
GF61358148
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
FA140250
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 613-581-48
size × thickness
2 m × 0.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)