Documentos clave
GF59147196
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Sinónimos:
AL130750
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 591-471-96
size × thickness
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)