Documentos clave
GF58612125
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g
Sinónimos:
FF506010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 586-121-25
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
500 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)