Documentos clave
GF58607950
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 60 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinónimos:
SI617028
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 586-079-50
Longitud
60 mm
D.E.
1.0 mm
pared grosor
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)