Documentos clave
GF51311977
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 500 g
Sinónimos:
CV306010
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 513-119-77
weight
500 g
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)