Documentos clave
GF50814873
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 50 m, filament diameter 0.015mm
Sinónimos:
SI675721
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 508-148-73
Longitud
50 m
Diámetro
0.015 mm , filament diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)